Få mere at vide
Fisherbrand™ Justerbare gammastrålingsskærme
Artikelnummer. 12367197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
54 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12367197 54 cm Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12367197
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-04-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne justerbar Cleaver Scientific Strålingsskærm med et reversibelt tykkere skjold, giver beskyttelse mod gammastråling.
  • Justerbar opretstående til 15 grader kan bruges i bred eller høj position 35 mm tyk 350 x 540 mm
  • Gamma-skjold, der kan ændres til to forskellige størrelser.
  • Gamma Shield– Justerbar, 35 x 54 / 54 x 35 cm, 35 mm tyk
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod gammastråling, skærm, justerbar vinkel, 0 til 15 grader, bredde/højde vendbar, med tykkere skærm, dimensioner 540h x 350w x 240d mm
Tekniske data
Produkttype Gammastrålingsskjold
Bredde (metrisk) 35 cm
Højde (metrisk) 54 cm