Få mere at vide
BRAND™ Transferpettor™ Digital justerbar pipette
Artikelnummer. 10272121 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
10 til 50μ L
2,5 til 10μ L
20 til 100μ L
5 til 25μ L
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Orange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10272121
Brand: BRAND™ 701822
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til væsker, når luftfortrængningspipetter ikke virker. Brand™ Transferpettor™ Digitale justerbare pipetter håndterer tyktflydende, skummende væsker og højt damptryk.
  • Høj grad af præcision og nøjagtighed
  • Til de mest krævende pipetteringer
  • Fungerer efter det positive forskydningsprincip, med stemplet i direkte kontakt med den opsugede væske
  • Tætsiddende stempel tørrer altid spidsernes vægge helt rene, hvilket giver reproducerbare resultater
  • Det er ikke nødvendigt at kassere spidserne efter hver pipettering, da den resterende befugtning er ubetydelig
  • Velegnet til medier med densitet op til 13,6 g/cm³ , viskositet op til 50.000 mm2/s, damptryk op til 500 mbar
  • Arbejdstemperaturområde på 15° til 40 °C
  • Leveres med ydeevnecertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0,5% ,± 0,5 μL
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 8655-2
Farve Blå
Produktlinje Transferpettor
Type Pipette
Volumen (metrisk) 20 til 100μ L
Temperatur (metrisk) Drift 15 °C til 40 °C