Få mere at vide
BRAND™ Transferpettor™ Digital justerbar pipette
Tienda Brand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
10 til 50μ L
2,5 til 10μ L
20 til 100μ L
5 til 25μ L
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Orange
missing translation for 'unitSize'
Hver
Descripción
- Høj grad af præcision og nøjagtighed
- Til de mest krævende pipetteringer
- Fungerer efter det positive forskydningsprincip, med stemplet i direkte kontakt med den opsugede væske
- Tætsiddende stempel tørrer altid spidsernes vægge helt rene, hvilket giver reproducerbare resultater
- Det er ikke nødvendigt at kassere spidserne efter hver pipettering, da den resterende befugtning er ubetydelig
- Velegnet til medier med densitet op til 13,6 g/cm³ , viskositet op til 50.000 mm2/s, damptryk op til 500 mbar
- Arbejdstemperaturområde på 15° til 40 °C
- Leveres med ydeevnecertifikat
Especificaciones
Especificaciones
| Nøjagtighed | 1.0% ,± 0,1 μL |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 8655-2 |
| Farve | Orange |
| Produktlinje | Transferpettor |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 2,5 til 10μ L |
| Temperatur (metrisk) Drift | 15 °C til 40 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido