Få mere at vide
Fisherbrand™ Justerbare Beta-skærme
Artikelnummer. 12357197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
540 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12357197 540 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12357197
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Cleaver Scientific Strålingsskjold giver beskyttelse mod Beta-stråling.
  • Strålingsafskærmning Cleaver Scientific til beskyttelse mod betastråling, skjold, justerbar vinkel, 0 til 15 grader, bredde/højde vendbar, dimensioner 540h x 350w x 240d mm
  • Justerbar fra opretstående til 15 grader kan bruges i bred eller høj position 350 mm x 540 mm
  • Beta- eller Gamma-skjold, der kan ændres til to forskellige størrelser
  • Justeres nemt fra opretstående position til en vinkel på 15° , afhængigt af den krævede applikation
Tekniske data
Produkttype Beta Shield
Bredde (metrisk) 350 mm
Højde (metrisk) 540 mm