Få mere at vide
Erlab Justerbar fodstøtte til bunden
Artikelnummer. 31794210 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Solis 900
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31794210 Solis 900
1 options
Artikelnummer. 31794210 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORT000470
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
En enkel og praktisk løsning, der forbedrer ergonomien på arbejdsstationen ved at give stabil og komfortabel fodstøtte.
  • Bænke, rullevogne og baser til Erlab kabiner: Erlab bænke og rullevogne er designet til at understøtte kanalløse kabinetter og filtreringsskabe i den korrekte arbejdshøjde med fuld sikkerhed. Hver model er dimensioneret med en specifik kabinetreference for at garantere stabilitet og perfekt tilpasning til udstyrets fodaftryk.
  • Stabilitet og ergonomi:
    • Robust stålkonstruktion dimensioneret til belastningen fra den tilsvarende indkapsling
    • Kemisk resistent, letrengjort finish
    • Faste, mobile, nivellerbare fødder, mekanisk justerbare og elektrisk justerbare versioner fås
    • Højdejusterbare modeller gør det muligt at tilpasse arbejdsstillingen til hver operatør, siddende eller stående
    • Låsbare hjul på rullende versioner for sikker omplacering af arbejdsstationen
  • Fleksibelt laboratorielayout: Rullevogne gør det muligt at flytte en komplet filtreringsstation fra et rum til et andet, efterhånden som projekterne udvikler sig, mens faste bænke giver en permanent og pladsbesparende installation. Valgfrie tilbehør som indtrækkelige hylder og fodstøtter forbedrer yderligere daglig komfort og opbevaringskapacitet.
  • Vigtige fordele:
    • Dedikeret supPort designet til et specifikt Erlab kabinet.
    • Stabil, robust struktur med kemisk resistent finish.
    • Faste, mobile og højdejusterbare versioner er tilgængelige.
    • Forbedret ergonomi for operatører og fleksibilitet i arbejdsstationen.
    • Enkel samling og nem vedligeholdelse.
Tekniske data
Produkttype Fodstøtte
Til brug med (udstyr) Solis 900