Få mere at vide
Adipoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adipoyl Chloride |
| CAS | 111-50-2 |
| Molekylær formel | C6 H8 Cl2 O2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Hexanedioyl Dichloride, 1,4-Bis(chlorocarbonyl)butane, Adipic Acid Dichloride, Adipoyl Dichloride, Adipyl Chloride, Adipyl Dichloride, Hexanedioic Acid Dichloride, Hexanedioic Dichloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2 |
| SMIL | ClC(=O)CCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | hexanedioyldichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.03 |
| Formel vægt | 181.9901 |