Få mere at vide
Adipoylchlorid, ren, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10682241 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10682241 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 10682241 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1020/99
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 111-50-2
Farve Brun
Kogepunkt 105°C
Emballage Ampul
Molekylær formel C6H8Cl2O2
MDL nummer 759
Mængde 5 mL
Formel vægt 183.03g/mol
Fysisk form Væske