Få mere at vide
Adipoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10563541 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563541 100 mL Glasflaske 100ml
10216040 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563541 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173181000
 Begrænset vare
På lager
Adipoylchlorid, 98%, C6H8Cl2O2, CAS-nummer-111-50-2, adipinsyrechlorid, adipinsyredichlorid, adipinisk dichlorid, adipoylchlorid, adipoyldichlorid, adipoyldichlorid, adipylchlorid, butan-1,4-dicarbonylchlorid, hexanedioylchlorid, pubchem13242, 500mL, 02, 653 | CAS: 111-50-2 | C6H8Cl2O2 | 183,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-50-2
Molekylær formel C6H8Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 183.03
MDL nummer MFCD00000759
InChI nøgle PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
PubChem CID 61034
IUPAC navn hexandiyldichlorid
SMIL C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 105,0 °C til 107,0 °C (2,0 mmHg)
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO(CH2)4COCl
Brydningsindeks 1,4700 til 1,4720
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 653
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: dannelse af hcl
Formel vægt 183.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.