Få mere at vide
AdipoRon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AdipoRon |
| CAS | 924416-43-3 |
| Molekylær formel | C27H28N2O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-(4-Benzoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]acetamide, 2-(4-Benzoylphenoxy)-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28N2O3/c30-26(28-24-15-17-29(18-16-24)19-21-7-3-1-4-8-21)20-32-25-13-11-23(12-14-25)27(31)22-9-5-2-6-10-22/h1-14,24H,15-20H2,(H,28,30) |
| SMIL | O=C(COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC3CCN(Cc4ccccc4)CC3 |
| IUPAC navn | 2-(4-benzoylphenoxy)-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vægt | 428.21 |