Få mere at vide
R&D Systems™ AdipoRon hydrochloride
Artikelnummer. 30002052
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30002052 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30002052 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 5096/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Orally active AdipoR1 and AdipoR2 agonist; antidiabetic
Agonist of adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2 (Kd values are 1.8 and 3.1 μM respectively). Activates AMPK and PPARα signaling; ameliorates insulin resistance, dyslipidemia and glucose intolerance in db/db mice. Orally active antidiabetic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AdipoRon hydrochloride
CAS 1781835-20-8
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C27H29ClN2O3
Formel vægt 464.98
Molekylvægt (g/mol) 464.99