Få mere at vide
Adiponitrile, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 111-69-3 |
| Smeltepunkt | 2°C |
| Tæthed | 0.96 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | NC(CH2)4CN |
| MDL nummer | MFCD00001975 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | Adiponitrile, Hexanedinitrile, Adiponitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.14 |
| Grad | Research |