Få mere at vide
Adiponitril, 99+%, pakket under Argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11470600
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470600 500 mL 500ml
11335917 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11470600 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043679.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.70 DKK
    865.65 DKK / 500ml
    Spare 190.05 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
Adiponitril bruges som mellemprodukt til syntese af hexamethylendiamin (diamino-1,6-hexan). Dette kemikalie er et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af syntetiske fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-69-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00001975
InChI nøgle BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC navn hexandinitril
SMIL C(CCC#N)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adiponitrile
Smeltepunkt 2 °C
Tæthed 0.951 g/mL
Kogepunkt 295 °C
Flammepunkt 163 °C (325 °F)
Lugt Lugtfri
Emballage ChemSeal™ flasker
Brydningsindeks 1.438
Mængde 500 mL
FN nummer UN2205
Beilstein 1740005
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand (83g/L).
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske