Få mere at vide
Adiponitril, 99+%, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335917
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335917 100 mL 100ml
11470600 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11335917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043679.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Adiponitril bruges som mellemprodukt til syntese af hexamethylendiamin (diamino-1,6-hexan). Dette kemikalie er et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af syntetiske fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-69-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00001975
InChI nøgle BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
PubChem CID 8128
IUPAC navn hexandinitril
SMIL C(CCC#N)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adiponitrile
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 0.951 g/mL
Kogepunkt 295°C
Flammepunkt 163°C (325°F)
Lugt Odorless
Emballage ChemSeal™ flasker
Brydningsindeks 1.438
Mængde 100 mL
FN nummer UN2205
Beilstein 1740005
Opløselighedsinformation Highly soluble in water (83g/L).
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske