Få mere at vide
Adiponitril, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adiponitrile |
| Smeltepunkt | 2 °C |
| Tæthed | 0.951 |
| Kogepunkt | 295 °C |
| Flammepunkt | 163 °C (325 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.438 |
| Mængde | 1000 mL |
| FN nummer | UN2205 |
| Beilstein | 1740005 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Adiponitrile
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexanedinitrile