Få mere at vide
Adipic Dihydrazide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adipic Dihydrazide |
| CAS | 1071-93-8 |
| Smeltepunkt | 178°C to 182°C |
| Mængde | 50 g |
| MDL nummer | MFCD00007614 |
| Synonym | Adipic dihydrazide, Hexanedioic acid dihydrazide, Adipic dihydrazide |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.2 |