Få mere at vide
Adpipisk dihydrazid, 98%
Artikelnummer. 10531651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531651 25 g Plastflaske 25g
10016023 100 g Plastflaske 100g
10076063 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 203310250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1071-93-8 | C6H14N4O2 | 174,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-93-8
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00007614
InChI nøgle IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
PubChem CID 66117
IUPAC navn hexandihydrazid
SMIL NNC(=O)CCCCC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic dihydrazide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178,0 °C til 182,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NNHCO(CH2)4CONHNH2
Mængde 25 g
Beilstein 02, I, 277
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i eddikesyre, let opløselig i acetone, uopløselig i ethanol, ether og benzen
Formel vægt 174.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic dihydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.