Få mere at vide
Adipisk dihydrazid, 97%
Artikelnummer. 11482078
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482078 500 g 500g
11462078 25 g 25g
11472078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15119.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1071-93-8 | C6H14N4O2 | 174,20 g/mol
Adipin-dihydrazid bruges som formaldehyd-fjerner og reagerer med formaldehyd og forhindrer derved fordampning af formaldehyd i luften. Det bruges også som malingsadditiv og belægningsadditiv. Det bruges også som mellemprodukt. Desuden bruges det til tværbinding af vandbaserede emulsioner og som hærder til visse epoxyharpikser, som finder anvendelse i pulverlakering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adipin-dihydrazid anvendes som formaldehyd-fjerner og reagerer med formaldehyd og forhindrer derved fordampning af formaldehyd i luften. Det bruges også som malingsadditiv og belægningsadditiv. Det bruges også som mellemprodukt. Desuden bruges det til tværbinding af vandbaserede emulsioner og som hærder til visse epoxyharpikser, som finder anvendelse i pulverlakering.
Opløselighed Opløseligt i vand, alkohol og acetone
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-93-8
Molekylær formel C6H14N4O2
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00007614
InChI nøgle IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
PubChem CID 66117
IUPAC navn hexandihydrazid
SMIL NNC(=O)CCCCC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic dihydrazide
Smeltepunkt 180 °C til 182 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 973863
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og acetone.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%