Få mere at vide
Adpipsyre, TRC
Artikelnummer. 30324296
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30324296 25 g
1 options
Artikelnummer. 30324296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29159025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Molekylær formel C6 H10 O4
Mængde 25 g
Synonym Adipic acid (8CI), 1,4-Butanedicarboxylic acid, 1,6-Hexanedioic acid, Acifloctin, Acinetten, Adilactetten, Adipinic acid, Asapic, E 355, Inipol DS, NSC 7622, NSC 87836
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC navn hexanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.0579