Få mere at vide
Adipic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876580
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15876580 100 g
15870531 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15876580 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8186500100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-04-9
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic Acid
Smeltepunkt 150.9°C
Tæthed 1.36 g/cm3 at 25°C
Mængde 100 g
MDL nummer MFCD00004420
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid, Adipic acid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipinsyre til syntese
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.