Få mere at vide
Adipic Acid, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365070 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10365070 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10365070 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 124-04-9
Smeltepunkt 151°C
Farve White
Kogepunkt 265°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C6H10O4
MDL nummer 4420
Mængde 500 g
Formel vægt 146.14g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.