Få mere at vide
Adipic Acid Monoethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adipic Acid Monoethyl Ester |
| CAS | 626-86-8 |
| Molekylær formel | C8 H14 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Hexanedioic Acid Monoethyl Ester, 1,4-Butanedicarboxylic Acid Monoethyl Ester, 1,6-Hexandioic Acid Ethyl Ester, 6-Ethoxy-6-oxohexanoic Acid, Ethyl Hydrogen Adipate, Ethyl Hydrogen Hexanedioate, Monoethyl Adipate, Monoethyl Hexanedioate, NSC 8877 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 6-ethoxy-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.194 |
| Formel vægt | 174.089 |