Få mere at vide
Adipic acid monoethyl ester, 95%
Artikelnummer. 11496906
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496906 25 g 25g
11486906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24006.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-86-8 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Adipinsyremonoethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Adipinsyremonoethylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes
i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-86-8
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.196
MDL nummer MFCD00004419
InChI nøgle UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid monoethyl ester, monoethyl adipate, ethyl hydrogen adipate, hexanedioic acid, monoethyl ester, monoethyl hexanedioate, monoethyladipic acid ester, adipic acid, monoethyl ester, mono-ethyl adipate, hexanedioic acid, 1-ethyl ester, hexanoic acid, monoethyl ester
PubChem CID 12295
IUPAC navn 6-ethoxy-6-oxohexansyre
SMIL CCOC(=O)CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid monoethyl ester
Smeltepunkt 28°C to 29°C
Tæthed 0.98
Kogepunkt 179°C to 181°C (decomposition)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 95%