Få mere at vide
Adpipsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17991066
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17991066 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17991066 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1008.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Adpipsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Analyt- eller komponentnavne Adipic acid (Hexanedioic acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC navn hexanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 146,0579 g/mol