Få mere at vide
Adpipsyre, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15632920 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15632920 25 kg 25kg
15622920 100 g 100g
15642920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2763525KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., BP, E 355, 99,6-101,0% (beregnet til det tørrede stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-04-9
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00004420
InChI nøgle WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC navn hexandisyre
SMIL C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic Acid
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur.BP
Mængde 25 kg
Flammepunkt 196 °C (384,8 °F)
Tændingspunkt 788 °F
Rester efter tænding ≤0,002% (som SO4)
Lineær formel HOOC(CH2)4COOH
Dampdensitet 5 (vs luft)
Damptryk 1 mmHg (159,5 °C)
Beilstein 1209788
Opløselighedsinformation Frit opløselig i methanol, kogende vand, cyclohexan, acetone, vand, ethanol. Uopløseligt i benzen, petroleumsether.
Formel vægt 146,14 g/mol
Procent renhed 99,6 til 101% (kalk til det tørrede stof)