Få mere at vide
Adpipsyre, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| CAS | 124-04-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Adipic acid (Hexanedioic acid) |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C6 H10 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Adipic acid, Hexanedioic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | hexanedioinsyre |
| Vis mere |