Få mere at vide
Adpipsyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321837
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321837 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321837 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10045900100MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Analyt- eller komponentnavne Adipic acid (Hexanedioic acid)
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H10 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Adipic acid, Hexanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)CCCCC(=O)O
IUPAC navn hexanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 146.0579 g/mol