Få mere at vide
Adpipsyre Dihydrazid, TRC
Artikelnummer. 17920625
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17920625 50 g
17981335 25 g
17981765 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17920625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29159550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-93-8
Molekylær formel C6 H14 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Synonym Hexanedioic Acid Dihydrazide, ADH, ADH (hydrazide), ADH 4S, ADH-J, ADH-S, Adipic Dihydrazide, Adipoyl Dihydrazide, Adipoyl Hydrazide, Adipoyldihydrazine, Ajicure ADH, BK 1000Z, BT 1000Z, NSC 29542, NSC 3378, Qualimer ADH, T 2210, Adipohydrazide
IUPAC navn hexanedihydrazid
SMIL NNC(CCCCC(NN)=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic Acid Dihydrazide
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)