missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Adipic Acid-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adipic Acid-d4 |
| CAS | 121311-78-2 |
| Molekylær formel | C6 D4 H6 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Hexanedioic-3,3,4,4-d4 acid (9CI), Hexanedioic acid-3,3,4,4-D4, Hexanedioic acid-d4, Adipic Acid-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(CC(=O)O)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| IUPAC navn | 3,3,4,4-tetradeuteriohexanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.166 |
| Formel vægt | 150.083 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?