Få mere at vide
Adipinsyre, bis-2-ethylhexylester, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311334
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311334 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30311334 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10046000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
CAS 103-23-1
Analyt- eller komponentnavne Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C22 H42 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Adipic acid-bis-2-ethylhexylester
InChI formel InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
SMIL CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
IUPAC navn bis(2-ethylhexyl) hexanedioat
Molekylvægt (g/mol) 370.57
Mængde 100 mg
Formel vægt 370,3083 g/mol