Få mere at vide
Adpipsyre, 99%
Artikelnummer. 11414704
Skift visning
Mængde:
1000 g
25,000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414704 1000 g 1000g
11424704 5000 g 5000g
11434704 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414704 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13705.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
Adipinsyre er en monomer, der anvendes til fremstilling af nylon 66 ved polykondensationsreaktion med hexamethylendiamin. Det bruges også som fødevareingrediens, og dets estere er blødgørere, især i polyvinylchlorid. Yderligere reagerer det med bariumhydroxid og gennemgår ketoniseringsreaktion for at få cyclopentanon. Ud over dette finder den anvendelse i polyurethanskum, smøremidler, klæbemidler, bagepulver, geleringshjælpemiddel og i fødevaresmagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adipinsyre er en monomer, der anvendes til fremstilling af nylon 66 ved polykondenationsreaktion med hexamethylendiamin. Det bruges også som fødevareingrediens, og dets estere er blødgørere, især i polyvinylchlorid. Yderligere reagerer det med bariumhydroxid og gennemgår ketoniseringsreaktion for at få cyclopentanon. Ud over dette finder den anvendelse i polyurethanskum, smøremidler, klæbemidler, bagepulver, geleringshjælpemiddel og i fødevaresmagsstoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol og acetone. Lidt opløseligt i cyclohexan. Uopløseligt i benzen, eddikesyre og petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-04-9
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00004420
InChI nøgle WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC navn hexandisyre
SMIL C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid
pH 2.7
Smeltepunkt 151 °C til 155 °C
Kogepunkt ∼205 °C (3 mmHg)
Tæthed 1.36
Mængde 1000 g
Flammepunkt 196 °C (384 °F)
Lugt Lugtfri
Beilstein 1209788
Merck Index 14,162
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol og acetone. Let opløseligt i cyclohexan. Uopløselig i benzen, eddikesyre og petroleumsether.
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedioic acid