Få mere at vide
Adipic acid, 99%
Artikelnummer. 10538280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Artikelnummer. 10538280
Brand: Thermo Scientific Acros 102810025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-04-9
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00004420
InChI nøgle WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC navn hexandisyre
SMIL C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid
Smeltepunkt 151.0°C to 153.0°C
Kogepunkt 337.0°C
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Merck Index 15, 150
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 196°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.