Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adipic acid |
| Smeltepunkt | 151,0 °C til 153,0 °C |
| Kogepunkt | 337,0 °C |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Flammepunkt | 196 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Adipic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.