Få mere at vide
Adpipsyre, 99%
Artikelnummer. 10090550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10090550 1 kg Plastflaske 1kg
10132320 500 g Plastflaske 500g
10538280 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10454745 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10090550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.17 DKK
    285.65 DKK / 1kg
    Spare 31.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-04-9
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00004420
InChI nøgle WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
PubChem CID 196
ChEBI CHEBI:30832
IUPAC navn hexandisyre
SMIL C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic acid
Smeltepunkt 151,0 °C til 153,0 °C
Kogepunkt 337,0 °C
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Flammepunkt 196 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Merck Index 15, 150
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.