missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adipic Acid-13C6, TRC

Artikelnummer. 30007855
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007855 10 mg
30006758 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007855 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29159310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 942037-55-0
Molekylær formel 13C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 152.1
Synonym 1,4-Butanedicarboxylic Acid-13C6, 1,6-Hexanedioic Acid-13C6, Acifloctin-13C6, Acinetten-13C6, Adilactetten-13C6, Adipinic Acid-13C6, Asapic-13C6, E 355-13C6, Inipol DS-13C6, NSC 7622-13C6, NSC 87836-13C6
IUPAC navn (1,2,3,4,5,6-13C6)hexanedioic acid
SMIL O[13C]([13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[13C](O)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adipic Acid-13C6
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.