missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adiphenine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30323316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323316 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29158010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adiphenine Hydrochloride
CAS 50-42-0
Molekylær formel C20 H25 N O2 . Cl H
Mængde 10 g
Synonym Adiphenine Hydrochloride, α-Phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Diphenylacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, β-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl diphenylacetate hydrochloride, Adifenin hydrochloride, Adiphen hydrochloride, Adiphenine hydrochloride, Difacil hydrochloride, Diphacil hydrochloride, NSC 129224, Patrovina, Paxil, Paxil (anticholinergic), Sentiv, Spasmolytin, Spasmolytin hydrochloride, Spasnil, Trasentin hydrochloride, Trasentine hydrochloride, Vegantin
InChI formel InChI=1S/C20H25NO2.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-23-20(22)19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,19H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2,2-diphenylacetate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 347.88
Formel vægt 347.1652
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.