Få mere at vide
MedChemExpress ADHP
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 119171-73-2 |
| Synonym | 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.24 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.38% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |