missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ADHP, TRC

Artikelnummer. 30319486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319486 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29180350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(3,7-dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone
CAS 119171-73-2
Molekylær formel C14 H11 N O4
Mængde 50 mg
Synonym ADHP, 1-(3,7-Dihydroxy-10H-phenoxazin-10-yl)ethanone, 1-(3,7-Dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone, 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine, 3,7-Dihydroxy-10-acetylphenoxazine, A 6550, Amplex Red, Amplex Red Ultra, Amplex UltraRed, Ampliflu Red, N-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine, SuperRed
InChI formel InChI=1S/C14H11NO4/c1-8(16)15-11-4-2-9(17)6-13(11)19-14-7-10(18)3-5-12(14)15/h2-7,17-18H,1H3
SMIL CC(=O)N1c2ccc(O)cc2Oc3cc(O)ccc13
IUPAC navn 1-(3,7-dihydroxyphenoxazin-10-yl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 257.241
Formel vægt 257.069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.