Få mere at vide
3M™ Selvklæbende overførselstape
Artikelnummer. 15763518 Shop alle 3M produkter
Artikelnummer. 15763518 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100089548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11630.00 DKK
    9184.07 DKK / 1 ruller
    Spare 2445.93 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
3M™ Selvklæbende overføringstape er ideel til limning af tekstureret LSE plast, pulverbelægninger og olieholdige metaller.
  • Bond tekstureret LSE plast, pulverlakering og olieholdige metaller
  • Påfør god kemikalie- og fugtbestandighed
  • Oprethold fugtstabilitet
  • God modstandsdygtighed over for industrikemikalier, forbrugerkemikalier, fugt og fugt
  • Ideel løsning til fastgørelse til generelle formål og samlinger af en bred vifte af materialer
  • Opfylder en bred vifte af bil- og OEM-specifikationer