Få mere at vide
Pohli™ Selvklæbende tape
Artikelnummer. 15871418
Skift visning
Bredde (metrisk) Udvendig:
75 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15871418 75 mm Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 15871418 Leverandør Pohli™ Leverandørnr. 2403216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 DKK
    2945.96 DKK / Pakke med 12
    Spare 484.04 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Klæbende tape til Pohli SUPER FSP. Dette bånd er obligatorisk for, at FN-godkendelsen af SUPER FSP-kombinationsemballagen er gyldig (6PH1/X2.2/250).
  • Selvklæbende tape til (UN) emballage
  • Glasfiberforstærket på tværs og langs
  • 75 mm bred
  • 50 m spole
  • 500 g/stk
Tekniske data
Mængde 12 ruller
Bredde (metrisk) Udvendig 75 mm
Længde (metrisk) Udvendig 50 m
Til brug med (udstyr) Hånddispenser til 75 mm tape
Farve Neutral
Oversigt Til UN-emballage, rivefast indtil 750 N/25 mm
Materiale Tværgående og langsgående glasfiberforstærket tape
Dette bånd er obligatorisk for, at FN-godkendelsen af SUPER FSP-kombinationsemballagen er gyldig (6PH1/X2.2/250).