Learn More
Brady™ Adhesive Polyethylene Fire Extinguisher Pictograms
Product Code. 11760564 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
L x H: 200 x 250 mm
L x H: 315 x 315 mm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W) Unit Size
11760564 L x H: 200 x 250 mm Each
11730853 L x H: 315 x 315 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11760564 Supplier Brady™ Supplier No. 251127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.35 DKK
    37.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.67 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.