Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klæbende PCR-pladetætninger
Artikelnummer. 11570274
Skift visning
Mængde:
100 ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11570274 100 ark Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11570274 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0558
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Thermo Scientific™ ABgene Klæbende PCR-pladeforseglinger giver en effektiv og bekvem forseglingsmetode til PCR-applikationer.
Højdepunkter
  • Klar til prøveinspektion
  • Stærk klæbemiddel forhindrer fordampning under termisk cykling eller prøveopbevaring
  • Ingen klæbrige rester på pladen, når forseglingen er pillet af
  • Endeflige til nem påsætning og fjernelse af forsegling
  • Anbefales til brug sammen med en cykler, der har et nedskrunings- eller clip-down låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Oversigt Peelbar klæbende PCR-film
nr. pr. pakke 100
Mængde 100 ark
Produkttype Film, segl eller applikator
Klæbemiddel Klæbemiddel Clear Seal
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +120 °C
Pladekompatibilitet 96/384-brønds plade