Beskrivelse
- Alsidig: Designet til en bred vifte af applikationer såsom mærkningsudstyr, printkort, panelkomponenter og stregkoder
- Hård: Konstrueret til at modstå slid, ekstreme temperaturer og opløsningsmidler som alkohol, olie og vand
- Klæbemiddel: Lavet med en permanent akrylklæber, der klæber til ru, glatte og pulverlakerede flade overflader
- Certificeret: UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady håndholdt etiketprinter
- For materialespecifik ydeevne og egenskaber henvises til det tekniske datablad (TDS)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL969, CSA til C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Aktivsporing, stregkodemærkning, printkortmærkning, komponent- og udstyrsmærkning, data- og telekommunikationsmærkning, generel identifikation, lager- og inspektionsmærkning |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |