Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klæbemåtter til Solaris™ Open Air Shakers& Temperaturkontrollerede shakers, og MaxQ™ 6000 shakere
Artikelnummer. p-7229318 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Klæbende måtte
Måtte
Dimensioner (L x B):
200 x 200 mm
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
280 x 170 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17811895
Brand: Thermo Scientific™ 75004111
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklemmer, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Klæbende måtter er kompatible med alle Thermo Scientific™ Solaris og MaxQ platforme og kan skæres til
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker tilbehør, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Klæbende måtter er kompatible med alle Thermo Scientific™ Solaris og MaxQ platforme og kan skæres til.
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker tilbehør, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Klæbende måtter er kompatible med alle Thermo Scientific™ Solaris og MaxQ platforme.
  • Selvklæbende måtter kan skæres til i enhver ønsket størrelse
  • Velegnet til brug med beholdere med en bred, flad bund, såsom kolber, medieflasker, mikroplader, petriskåle og bægre.
  • Måtter med lav vedhæftning er transparente og egner sig til alle beholdere op til maks. 200 o/min*
  • Højklæbende måtter er sorte uigennemsigtige og er velegnede til alle beholdere op til maksimalt 400 rpm*
  • Det rullende applikatorværktøj er designet til at hjælpe med at presse de klæbende måtter ned til platformen
*Den maksimale hastighed afhænger af typen af beholder, som kendetegnet ved størrelse, form, bundform, materiale, overfladeruhed og renhed. Du skal evaluere disse parametre til bestemme de optimal valg af måtte for dine anvendelse før ved hjælp af shakeren. Yderligere retningslinjer for rengøring, installation og brug kan findes i Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruktionsmanual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Klæbende måtte
Dimensioner (L x B) 200 x 200 mm
Oversigt ''2 Low'' Adhæsionsmåtte (en enkelt måtte)
Til brug med (udstyr) Solaris Friluftshakere, Solaris Temperaturkontrollerede shakers, MaxQ 6000 shakere, MaxQ 416 HP Shakers