Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klæbemåtter til Solaris™ Open Air Shakers& Temperaturkontrollerede shakers, og MaxQ™ 6000 shakere
Artikelnummer. 11706449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Høj adhæsionsmåtte
Klæbemåtte
Lavt vedhæftningsmåtte
Dimensioner (L x B):
200 x 200 mm
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
280 x 170 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11706449 Klæbemåtte 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Hver
17811895 Lavt vedhæftningsmåtte 200 x 200 mm -
17811905 Lavt vedhæftningsmåtte 280 x 170 mm -
17881885 Høj adhæsionsmåtte 200 x 200 mm -
17861905 Høj adhæsionsmåtte 280 x 170 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11706449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 300349
På lager
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklemmer, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Klæbende måtter er kompatible med alle Thermo Scientific™ Solaris og MaxQ platforme og kan skæres til
Mix og match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker tilbehør, der passer til individuelle behov i laboratoriet. Klæbende måtter er kompatible med alle Thermo Scientific™ Solaris og MaxQ platforme og kan skæres til.
Firkantet selvklæbende kolbemåtte måler 23 cm (9 tommer) og er kompatibel med MaxQ shaker platforme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Klæbemåtte
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Oversigt Klæbende Flaske Mat
Til brug med (udstyr) MaxQ™ Shaker platform