Få mere at vide
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Klæbende renrumsmåtter
Artikelnummer. 11595315 Shop alle Texwipe produkter
Farve:
Blå
Grå
Grå
Hvid
Mængde:
30 lag
60 lag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
Artikelnummer. 11595315
Brand: ITW Chemische Produkte™ AMA184681G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reducer forurening i områder med stor trafik. ITW Chemische CleanStep™ Klæbende renrumsmåtter er konstrueret med enten 30 eller 60 lag. Hvert aftageligt ark har en ensartet klæbende belægning designet til at fange partikler og forhindre overførsel.
  • Designed to capture particulates from foot and wheel borne traffic prior to entry into cleanrooms or controlled environments
  • Provide a portable contamination control solution
  • Can be used with or without frames (sold separately)
  • Contain anti-microbial preservatives that prevent microbial growth
  • Consistent adhesive coating on each layer of 30 and 60 layer mats
  • Possible applications include cleanroom and critical environment entry points, gowning rooms or anterooms in the semiconductor, biotechnology, medical device, pharmaceutical processing, aerospace, and automotive markets
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18 x 46 in.
Mængde 30 lag
Farve Grå
Materiale Polyethylene