Få mere at vide
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Klæbende renrumsmåtter
Artikelnummer. 11555325 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Grå
Hvid
Mængde:
30-lag
60 lag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde unitSize
11555325 Blå 60 lag Pakke med 4
11595315 Grå 30-lag Pakke med 8
11565325 Grå 60 lag Pakke med 4
11585315 Hvid 60 lag Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11555325 Leverandør ITW Chemische Produkte™ Leverandørnr. AMA184682B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 DKK
    1482.19 DKK / Pakke med 4
    Spare 227.81 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer forurening i områder med stor trafik. ITW Chemische CleanStep™ Klæbende renrumsmåtter er konstrueret med enten 30 eller 60 lag. Hvert aftageligt ark har en ensartet klæbende belægning designet til at fange partikler og forhindre overførsel.
  • Designet til at opfange partikler fra fod- og hjulbåren trafik før adgang til renrum eller kontrollerede miljøer
  • Sørg for en bærbar forureningskontrolopløsning
  • Kan bruges med eller uden rammer (sælges separat)
  • Indeholder antimikrobielle konserveringsmidler, der forhindrer mikrobiel vækst
  • Konsistent klæbende belægning på hvert lag af 30 og 60 lag måtter
  • Mulige applikationer omfatter indgangspunkter til renrum og kritiske omgivelser, beklædningsrum eller forværelser på markederne for halvledere, bioteknologi, medicinsk udstyr, farmaceutisk behandling, rumfart og bilindustrien
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18 x 46 tommer
Mængde 60 lag
Farve Blå
Materiale Polyethylen