Få mere at vide
Farvekodet høj opløsning pH-buffer, Reagecon™ Artikelnummer.: 11778465
Farvekodet høj opløsning pH-buffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8000002 Shop alle Reagecon produkter
500 mL, 10.00, 500ml
Mængde:
500 mL
pH:
4
4.00
7
7.00
10.00
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11778465
Brand: Reagecon 110000C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Brug farvekodede pH-buffere for nem brug. Reagecon™ Farvekodede pH-buffere med høj opløsning er testet ved enten 20 °C eller 25 °C og er certificerede og NIST sporbar.
  • Farvede pH-bufferopløsninger
  • Høj opløsning
  • Testet ved 20 °C eller 25 °C
  • Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
  • NIST sporbar
  • Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Farve Blå
pH 10.00
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Characteristic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer11C24H1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/04/2025 Artikelnummer110000C
Partinummer11C24B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/02/2025 Artikelnummer110000C
Partinummer11C23J1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/04/2024 Artikelnummer110000C
Partinummer11C22J1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/10/2023 Artikelnummer110000C
Partinummer11C22C1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/01/2023 Artikelnummer110000C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric Acid, DisodiumSalt
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Farvekodet høj opløsning pH-buffer, Reagecon™ >