Få mere at vide
Farvekodet høj opløsning pH-buffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11778465 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
pH:
4
4.00
7
7.00
10.00
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11778465
Brand: Reagecon 110000C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Brug farvekodede pH-buffere for nem brug. Reagecon™ Farvekodede pH-buffere med høj opløsning er testet ved enten 20 °C eller 25 °C og er certificerede og NIST sporbar.
  • Farvede pH-bufferopløsninger
  • Høj opløsning
  • Testet ved 20 °C eller 25 °C
  • Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
  • NIST sporbar
  • Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Farve Blå
pH 10.00
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Lugt Characteristic
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric Acid, DisodiumSalt