Beskrivelse
- Farvede pH-bufferopløsninger
- Høj opløsning
- Testet ved 20 °C eller 25 °C
- Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
- NIST sporbar
- Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Farve | Gul |
| pH | 7,00 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Lugt | Karakteristik |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |