Få mere at vide
BTX™ Klæbende celleelektroder
Beskrivelse
- Specielt designet til at elektroporere dyrkede monolag af celler på laminin-coatede filtre eller på 12 mm polycarbonat eller polyester transwell filterenheder (0,4 mm porestørrelse)
- Kan direkte elektroporere adhærente celler såsom humane hornhinde-keratocytter, Caco-2, tandpulpaceller, NC65 og BCEC og MDCK-celler
- Består af to parallelle pladeelektroder, 7 x 19 mm med 5 mm mellemrum mellem pladerne
- Hver pladeelektrode har en 0,3 mm højde isoleret fod i begge ender af bunden
- Kompatibel med BTX™ Systemer som f.eks Gemini X2 og ECM™ 2001+
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcelletransfektioner, plante- og gærapplikationer og direkte elektroporation på vedhæftende celler, der enten vokser på Transwell Filtre eller dækglas, eller direkte på monolag uden afbrydelse |
| Til brug med (udstyr) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 |
| Produkttype | Elektrodesæt |
| Spænding | 300 V |
| Oversigt | Adherent Cell Electrode Kit, 5 mm mellemrum, inkluderer 45-0204 kabel |
| Felttype | Homogen |
| Inkluderer | Celleelektrode og 450204 kabel |
| Pulslængdeområde | 1μ sek. til 35 msek. |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse (metrisk) Gap | 5 mm |
| Vis mere |