Få mere at vide
MedChemExpress ADH-1
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.06% |
| CAS | 229971-81-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 570.69 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 250 mg/mL (438.07 mM∣Need ultrasonic) |